Learn More
Éther tertiobutyle vynile, 98 %, stabilisé avec environ 0,1 % de N,N-diéthylaniline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427785 5 g 5g
15437785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30770.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
tert-Butyl vinyl ether is used in the synthesis of 3-tert-Butoxycyclobutanone by reacting with ketene using zinc(II) chloride as a catalyst. It acts as an intermediate for the functional vinyl monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther de vinyle tert-butyle est utilisé dans la synthèse du 3-tert-butoxycyclobutanone en réagissant avec le cétène grâce au chlorure de zinc(II) qui est utilisé comme catalyseur. Il agit comme intermédiaire pour le monomère de vinyle fonctionnel.
Solubilité
Miscible dans l’alcool, le disulfure de carbone, le chloroforme et l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-02-3
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00048246
Clé InChI PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
CID PubChem 70220
Nom IUPAC 2-(ethenyloxy)-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl vinyl ether
Note relative au nom stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Densité 0.762
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3)3COCH=CH2
Indice de réfraction 1.399
Quantité 5 g
Numéro UN UN3271
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline