Learn More
Tert-butyl6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1‘H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4‘-pipéridine]-1‘-, Thermo Scientific™
Code produit 10451453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451453 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10317112 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10451453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07057CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-05-4
Formule moléculaire C17H21BrN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 397.269
Numéro MDL MFCD05865135
Clé InChI FKBBJWUNJKLMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydrospiro benzo e 1,3 oxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromospiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-4 3h-one, n-boc protected, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro 3h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidin-1'-carboxylic acid tert-butyl ester, spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylicacid,6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate
CID PubChem 2794762
Nom IUPAC tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro[3H-1,3-benzoxazine-2,4’-pipéridine]-1’-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 397.27
Pourcentage de pureté 95%