Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453950 5 g 5g
11459442 25 g 25g
11469442 100 g 100g
11479442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11453950 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10162.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tert-butylacétyle est utilisé comme composé de chlorure dʼacyle pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les réactifs dʼacylation importants agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7065-46-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00000737
Clé InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
CID PubChem 81514
Nom IUPAC Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylacetyl chloride
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Acrid
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1740421
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté ≥98%