Learn More
tert-Butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489033 10,000 mL 10000mL
11469033 500 mL 500mL
11479033 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489033 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11135.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    293.65€ / 10000mL
    Économisez 63.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tert-butylamine est utilisée comme précurseur pour la préparation d’accélérateurs en caoutchouc, de produits pharmaceutiques et de colorants. Elle est utilisée dans la synthèse du N-tert-butyl-acétamide, des isoquinolines, des pyridines, de la decumbenine, des sulfontes, des sulfonamides et du bêta-cétophosphonate de méthyle. Elle est également utilisée dans l’étude de l’effet des amines dans l’influence de l’acide sulfurique atmosphérique - nucléation de l’eau, l’hydroamination des alcynes terminaux et la mesure de l’acidité de surface du catalyseur solide. Elle agit comme une molécule indicatrice dans l’étude de la méthode de détermination du pH basée sur la RMN.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, l’alcool, de l’éther, du chloroforme et des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-64-9
Formule moléculaire C4H11N
Numéro MDL MFCD00008050
Clé InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
CID PubChem 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylamine
Point de fusion -67°C
Densité 0.696
Point d’ébullition 44°C to 46°C
Point d’éclair −38°C (−36°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.378
Quantité 10,000 mL
Numéro UN UN2733
Beilstein 605267
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1545
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%