Learn More
tert-butylamine, TRC
Code produit 30335839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335839 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB690775250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Formule moléculaire C4 H11 N
Quantité 250 mL
Synonyme 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
Formule InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)N
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 73.137
Poids de la formule 73.089