Learn More
tert-butylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butylamine |
| CAS | 75-64-9 |
| Formule moléculaire | C4 H11 N |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 73.137 |
| Poids de la formule | 73.089 |