Learn More
tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10204040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10204040 500 mL Flacon en verre 500mL
10346170 1 L Flacon en verre 1L
10311564 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10204040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107875000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-06-6
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00008816
Clé InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
CID PubChem 7366
Nom IUPAC tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylbenzene
Point de fusion -58.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 169.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)3
Indice de réfraction 1.492
Quantité 500 mL
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosité 1.15 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide