Learn More
tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10346170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10346170 1 L Flacon en verre 1L
10204040 500 mL Flacon en verre 500mL
10311564 2.5 L Flacon en verre 2.50L
3 options
Code produit. 10346170
Marque: Thermo Scientific Acros 107870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-06-6
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00008816
Clé InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
CID PubChem 7366
Nom IUPAC tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylbenzene
Point de fusion -58.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 169.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)3
Indice de réfraction 1.492
Quantité 1 L
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosité 1.15 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide