Learn More
tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479523 250 mL 250mL
11469523 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12378.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
tert-Butylbenzene is an useful intermediate for manufacturing agrochemicals and pharmaceuticals. tert-Butyl Toluene is used as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butylbenzène est un intermédiaire utile pour la fabrication de produits agrochimiques et pharmaceutiques. Le tert-butyl toluène est utilisé comme solvant pour les résines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (0,03 g/100 ml à 20°C).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-06-6
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.222
Numéro MDL MFCD00008816
Clé InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
CID PubChem 7366
Nom IUPAC tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylbenzene
Point de fusion -58°C
Densité 0.867
Point d’ébullition 168°C to 169°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.492
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2709
Beilstein 1421537
Merck Index 14,1551
Informations sur la solubilité Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene