Learn More
tert-butylbenzène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | tert-Butylbenzene |
| CAS | 98-06-6 |
| Formule moléculaire | C10 H14 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | tert-butylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.22 |
| Poids de la formule | 134.1096 |