Learn More
tert-butylchlorodiméthylsilane, solution à 1,0 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butylchlorodimethylsilane |
| CAS | 18162-48-6, 75-09-2 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.2250g/mL |
| Point d’éclair | 58°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C6H15ClSi |
| Numéro MDL | MFCD00000501 |
| Quantité | 100 mL |
| Merck Index | 15, 1567 |
| Afficher plus |