Learn More
Tertiobutylcyclohexane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431137
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431137 100 g 100g
11421137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24126.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3178-22-1
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00001471
Clé InChI XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
CID PubChem 18508
Nom IUPAC Tertiobutylcyclohexane
SMILES CC(C)(C)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylcyclohexane
Point de fusion -41°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 171°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté ≥99%