Learn More
Tertiobutyldiméthylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986151 25 g 25g
11976151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445710250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29681-57-0 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29681-57-0
Formule moléculaire C6H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 116.28
Clé InChI ILMRJRBKQSSXGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilane, t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl, silane, 1,1-dimethylethyl dimethyl, t-butyldimethylsilyl, t-butyl-dimethylsilyl, t-butyl-dimethyl-silyl, tert-butyl dimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl group
CID PubChem 9898815
Nom IUPAC Tert-butyl(diméthyl)silicone
SMILES CC(C)(C)[Si](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilane
Densité 0.7010g/mL
Point d’ébullition 81°C to 83°C
Point d’éclair -11°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.701
Poids de la formule 116.28
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyldimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.