Learn More
(Tert-butyldiméthylsiloxy)acétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255024 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255024 1 g Flacon en verre 1g
10091274 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255024 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397510010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102191-92-4 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102191-92-4
Formule moléculaire C8H18O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 174.32
Numéro MDL MFCD01321229
Clé InChI MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
CID PubChem 4187788
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Gris à blanc
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.915
Nom IUPAC 2-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyacétaldéhyde
Poids de la formule 174.31
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.