Learn More
Chlorure de tert-butyldiméthylsilyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyldimethylsilyl Chloride |
| CAS | 18162-48-6 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H15 Cl Si |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl |
| Nom IUPAC | tert-butyl-chloro-diméthylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.72 |
| Afficher plus |