Learn More
Trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444813 5 g 5g
11454813 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444813 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12174.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is involved in the introduction of a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane used in Cope rearrangement. It is associated with a thiolane and promotes the chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction. Further, it is used as a highly reactive silylating agent. In addition to this, it is used to prepare enol silyl ethers by reacting with ketones and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyl est impliqué dans l’introduction d’un groupe tert-butyldiméthylsilyl volumineux sur cis-bis(alcényl)oxirane utilisé dans la transposition de Cope. Il est associé à un thiolane et favorise la réaction chalcogénure-Morita-Baylis-Hillman. Il est également utilisé comme agent de silylation hautement réactif. De plus, il est utilisé pour préparer les éthers d’énol silylés en réagissant avec les cétones et les lactones.
Solubilité
Légèrement miscible au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69739-34-0
Formule moléculaire C7H15F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 264.33
Numéro MDL MFCD00000405
Clé InChI WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
CID PubChem 123564
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate [tert-butyl(diméthyl)silyl]
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.151
Point d’ébullition 65°C to 67°C (12 mmHg)
Point d’éclair 36°C (96°F)
Indice de réfraction 1.386
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 2370068
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with chloroform.
Poids de la formule 264.34
Pourcentage de pureté 98%