Learn More
Trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyldimethylsilyl triflate |
| CAS | 69739-34-0 |
| Formule moléculaire | C7 H15 F3 O3 S Si |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, TBDMSOTf |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Trifluorométhanesulfonate [tert-butyl(diméthyl)silyl] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.34 |
| Poids de la formule | 264.0463 |