Learn More
(tert-butyldiméthylsilyloxy)acétaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde |
| CAS | 102191-92-4 |
| Formule moléculaire | C8H18O2Si |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3 |
| SMILES | O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-((tert-butyldiméthylsilyl)oxy)acétaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.31 |
| Poids de la formule | 174.11 |