Learn More
Chlorhydrate de tert-butylhydrazine, TRC
Code produit 30336396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336396 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6936305G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Formule moléculaire C4H13ClN2
Quantité 5 g
Synonyme (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NN
Nom IUPAC tert-butylhydrazine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 124.61
Poids de la formule 124.0767