Learn More
Chlorhydrate de tert-butylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 7400-27-3 |
| Formule moléculaire | C4H13ClN2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NN |
| Nom IUPAC | tert-butylhydrazine;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.61 |
| Poids de la formule | 124.0767 |