Learn More
tert-butylhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453187 1000 g 1000g
11409486 500 g 500g
11419486 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15453187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19206.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le TBHQ a été utilisé pour étudier l’inactivation des souches barotolérantes de Listeria monocytogenes et d’Escherichia coli. Les matériaux d’électrode respectueux de l’environnement pour les supercondensateurs ont été obtenus en décorant la surface des nanofeuilles de graphène avec TBHQ. Le TBHQ est fréquemment utilisé comme agent de conservation alimentaire. Inhibition de la rancidité oxydative dans des flocons de poisson cuits congelés par la tert-butylhydroquinone. L’activation de l’élément de réponse antioxydante dépendante du facteur 2 apparenté au facteur E2 nucléaire se produit par la tert-butylhydroquinone de préférence dans des astrocytes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (10 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1948-33-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002344
Clé InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
CID PubChem 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nom IUPAC 2-tert-butylbenzène-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylhydroquinone
Point de fusion 126°C to 129°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 295°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 637923
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(10g/L).
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 97%