Learn More
tert-butylhydroquinone, TRC
Code produit 30137998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137998 25 g 25g
30137593 100 g 100g
30011219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69295025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1948-33-0
Formule moléculaire C10 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Synonyme Hydroquinone, tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, 2-(1,1-Dimethylethyl)hydroquinone, 2-(tert-Butyl)-p-hydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-tert-Butyl-1,4-benzenediol, 2-tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-tert-Butyl-1,4-hydroquinone, 2-tert-Butyl-4-hydroxyphenol, 2-tert-Butylhydroquinone, Banox 20BA, Grindox 204, Grindox 450, Keniox 20, MC-TB 20, MTBHQ, Mono-tert-butylhydroquinone, Mono-tertiarybutylhydroquinone, NSC 4972, PI 172, Stearer TBH, TBHQ, Tenox 20, Tenox TBHQ, t-Butylhydroquinone, t-Butylhydroquinone, tert-Butyl-1,4-benzenediol, tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, tert-Butyldihydroxybenzene, tert-Butylhydroquinone
Nom IUPAC 2-tert-butylbenzène-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau tert-Butylhydroquinone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Poids de la formule 166.0994
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.