Learn More
Chlorure de tert-butylmagnésium, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468047 500 mL 500mL
15458047 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51164.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
tert-Butylmagnesium chloride is a Grignard reagent used in organic synthesis. It is also involved in copper-catalyzed cross-coupling reaction with primary-alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tert-butylmagnésium est un réactif de Grignard utilisé dans la synthèse organique. Il est également impliqué dans la réaction de couplage croisé catalysée par le cuivre avec les halogénures d’alkyle primaire.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677-22-5
Formule moléculaire C4H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 116.87
Numéro MDL MFCD00000465
Clé InChI ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
CID PubChem 2724198
Nom IUPAC tert-butyl(chloro)magnesium
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylmagnesium chloride
Formule linéaire (CH3)3CMgCl
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and water.
Poids de la formule 116.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF