Learn More
tert-Butylsulfinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491654 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10491654 5 g Flacon en verre -
10244914 1 g Flacon en verre 1g
10061074 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10491654 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426830050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146374-27-8
Formule moléculaire C4H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 121.20
Numéro MDL MFCD01863616,MFCD05861480
Clé InChI CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
CID PubChem 3382465
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-sulfinamide
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylsulfinamide
Point de fusion 97.0°C to 101.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CS(O)NH2
Quantité 5 g
Merck Index 15,3607
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux