Learn More
tert-butylsulfinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butylsulfinamide |
| CAS | 146374-27-8 |
| Formule moléculaire | C4H11NOS |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)S(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-sulfinamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.2 |
| Poids de la formule | 121.0561 |