Learn More
Tert-nitrobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444157 5 g 5g
11454157 25 g 25g
11464157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19608.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’étude de voltamétrie cyclique de la réduction du tert-nitrobutane dans l’acétonitrile aux électrodes de mercure et de platine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-70-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00007393
Clé InChI AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
CID PubChem 11672
Nom IUPAC 2-méthyl-2-nitropropane
SMILES CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Nitrobutane
Point de fusion 27°C to 31°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.4
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1744184
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Nitrobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-nitropropane