Learn More
Dimère de tert-nitrosobutane, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350054 250 mg 250mg
11340054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350054 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00462.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6841-96-9 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
tert-Nitrosobutane dimer is used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies. Spin trap reagent, Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dimère de tert-nitrosobutane est utilisé comme réactif de piégeage de spin dans les études de résonance de spin électronique. Réactif du piège de spin, réactif impliqué dans la synthèse de π-radicalaire stable basé sur le corannulène.
Solubilité
Soluble dans 5 % de chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6841-96-9
Formule moléculaire C8H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.244
Numéro MDL MFCD00002065
Clé InChI PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimer, nitroso-t-butane, nitroso-tert-butane, tert-nitrosobutane dimer, 2-methyl-2-nitrosopropane, dimer, bis, 2-methyl-2-nitroso propane dimer, 1,1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka-tetramethylazoethane dioxide
CID PubChem 44134826
Nom IUPAC 2-méthyl-2-nitrosopropane
SMILES CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Nitrosobutane dimer
Point de fusion 88°C to 92°C (sublimation)
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in 5% chloroform.
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté ≥98%