Learn More
tert-octylamine 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583481 500 g Flacon en verre 500g
10021420 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10583481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129505000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-45-9 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-45-9
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00008053
Clé InChI QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
CID PubChem 61017
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpentan-2-amine
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Octylamine
Note relative au nom 95%
Point de fusion -67.0°C
Densité 0.8050g/mL
Point d’ébullition 137.0°C to 143.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Indice de réfraction 1.4235 to 1.4255
Quantité 500 g
Beilstein 04, 198
Gravité spécifique 0.805
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.