Learn More
tert-octylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Octylamine |
| CAS | 107-45-9 |
| Formule moléculaire | C8 H19 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Pentanamine','2,4,4-trimethyl-, Butylamine','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)N |
| Nom IUPAC | 2,4,4-triméthylpentan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
| Poids de la formule | 129.1517 |