Learn More
Chlorure de tert-pentylmagnésium, 1 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470998 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54824.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4 °C. Sensible à l’air et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Pentylmagnesium chloride
CAS 28276-08-6
Densité 0.831
Formule moléculaire C5H11ClMg
Formule linéaire CH3CH2C(CH3)2MgCl
Numéro MDL MFCD00010356
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1,1-dimethylpropyl, t-amylmagnesium chloride, tert-pentylmagnesium chloride, nwfdyjdcsihfab-uhfffaoysa-m, 1,1-dimethylpropyl magnesium chloride, magnesium,chloro 1,1-dimethylpropyl, chloro 2-methylbutan-2-yl magnesium, tert-pentylmagnesium chloride, 1m in 2-methf, 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride solution, 1.0 m in diethyl ether
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(C)(C)[Mg]Cl
Nom IUPAC chloro(2-methylbutan-2-yl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 130.90
CID PubChem 4056867
Poids de la formule 130.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans 2-MeTHF