Learn More
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464847 50 g 50g
11454847 10 g 10g
11474847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21819.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.70€
    76.65€ / 50g
    Économisez 15.05€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
TES plays an important role in production of pH buffers for a biological system. It is used to make zwitterionic buffer solutions in the pH range 6.8-8.2. It is used in molecular biology, diagnosis, cell culture, pharmacy, agrochemical and pharmaceuticals. It is also used in the study of succinate oxidation and one of the components of test yolk buffer medium used in refrigeration of semen and transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES joue un rôle important dans la production de tampons de pH pour un système biologique. Il est utilisé pour fabriquer des solutions tampons zwitterioniques dans la gamme de pH 6,8-8,2. Il est utilisé dans la biologie moléculaire, le diagnostic, la culture cellulaire, la pharmacie, l’agrochimie et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé dans l’étude de l’oxydation du succinate et de l’un des composants du milieu tampon de jaune d’essai utilisé dans la réfrigération du sperme et le transport.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-44-8
Formule moléculaire C6H15NO6S
Poids moléculaire (g/mol) 229.247
Numéro MDL MFCD00007532
Clé InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
CID PubChem 81831
ChEBI CHEBI:44356
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau TES
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Quantité 50 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 229.25
Pourcentage de pureté 99%