Learn More
Tesevatinib, MedChemExpress
Code produit. 16475638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16475638
Marque: Medchem Express HY13314
MedChemExpress Tesevatinib (XL-647; EXEL-7647; KD-019) is an orally available, multi-target tyrosine kinase inhibitor; inhibits EGFR, ErbB2, KDR, Flt4 and EphB4 kinase with IC50s of 0.3, 16, 1.5, 8.7, and 1.4 nM.
Tesevatinib (XL-647
Spécification
Nom chimique ou matériau Tesevatinib
CAS 781613-23-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H25Cl2FN4O2
Quantité 10 mg
Synonyme XL-647 EXEL-7647 KD-019
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (203.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12[C@@](C[C@@H](COC3=CC4=C(C(NC5=C(F)C(Cl)=C(Cl)C=C5)=NC=N4)C=C3OC)C2)([H])CN(C)C1
Poids moléculaire (g/mol) 491.39
Poids de la formule 491.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.