Learn More
WTW™ Agent de test pour systèmes OxiTop™
Code produit 12333790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tablettes d’étalonnage
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12333790 Tablettes d’étalonnage 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12333790 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 209333
 Article restreint
En stock
Pour une utilisation avec les systèmes de surveillance OxiTop™ ; ces agents de test peuvent être utilisés pour le contrôle de 6 systèmes de mesure.
    • Comprend les comprimés d’étalonnage
    • Pour la vérification de 6 systèmes de mesure (test à long terme de l’étanchéité et de la pression négative)
    • Pour une utilisation avec les systèmes de surveillance OxiTop™
    • Ty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Agent de test
À utiliser avec (application) Pour la vérification de 6 systèmes de mesure (test à long terme de l’étanchéité et de la pression négative)
À utiliser avec (équipement) Systèmes de surveillance OxiTop™
Comprend Tablettes d’étalonnage
compliance-icons
Nombre del producto
  • OxiTop PM
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.