Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 1,00 à 10,00 mm
Code produit 15570171 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
15570171 4,00 mm 1 pièce
15598841 1,00 mm 1 pièce
15660389 1,12 mm 1 pièce
15670389 1,18 mm 1 pièce
15680389 1,25 mm 1 pièce
15508851 1,40 mm 1 pièce
15518851 1,60 mm 1 pièce
15690389 1,70 mm 1 pièce
15600399 1,80 mm 1 pièce
15520171 2,00 mm 1 pièce
15610399 2,24 mm 1 pièce
15620399 2,36 mm 1 pièce
15538851 2,50 mm 1 pièce
15548851 2,80 mm 1 pièce
15558851 3,15 mm 1 pièce
15630399 3,35 mm 1 pièce
15640399 3,55 mm 1 pièce
15650399 4,50 mm 1 pièce
15568851 4,75 mm 1 pièce
15540171 5,00 mm 1 pièce
15660399 5,60 mm 1 pièce
15578851 6,30 mm 1 pièce
15670399 6,70 mm 1 pièce
15598851 8,00 mm 1 pièce
15680399 9,00 mm 1 pièce
15690399 9,50 mm 1 pièce
15528851 10,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 15570171 Fournisseur Retsch™ Code fournisseur 60.131.004000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Porosité 4,00 mm
Certifications/Conformité DIN ISO 3310-1
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Certificat d’étalonnage
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm