Learn More
Mecmesin™ Banc d’essai pour jauge de force série-59885
Code produit 11907979
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Banc d’essai pour jauge de force série-59885
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11907979 Banc d’essai pour jauge de force série-59885
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11907979 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 804001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Accessoire pour jauge de force série-59885.
  • Résultats reproductibles des tests
  • Bancs d’essai motorisés mono-colonne
  • Vitesse de l’agitateur magnétique : 1 à 1000 mm/min
  • Mode test à cycle unique avec retour de l’agitateur magnétique à pleine vitesse
  • Déplacement automatique en marche arrière au point d’alarme ou en cas de rupture de l’échantillon
Spécification
Type de produit Banc d’essai
Description Accessoire pour jauge de force série-59885
À utiliser avec (application) Force de mesure générée pendant la compression