Learn More
Velp Scientifica™ Tube à essai de 400 ml
Code produit 17198450 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17198450 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17198450 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000185
En stock
Tube à essai de 400 ml Velp Scientifica™, pour une utilisation avec les digesteurs DKL12 et DKL20 et les unités de distillation UDK.
  • Pour une utilisation avec les digesteurs DKL12 et DKL20 et les unités de distillation UDK
Spécification
Type de produit Tube à essai
Capacité (métrique) 400 mL
À utiliser avec (équipement) Digesteurs DKL12 et DKL20 et unités de distillation UDK