Learn More
Kartell SpA Bouchons pour tubes à essai
Description
Bouchons à ailerons soigneusement conçus pour tubes jetables de 11 à 13 mm de diamètre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE-IVD |
| Taille du bouchon | de 11 à 13 mm |
| Type de produit | Bouchon à ailettes |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Vert |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 11 à 13 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |