Learn More
Kartell SpA Bouchons pour tubes à essai
Code produit 11381195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11381195 Bleu 1000 pièces
11311205 Vert 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381195 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 8830904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    16.61€ / 1000 pièces
    Économisez 12.09€
    42% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à ailerons pour tubes à essai jetables
Bouchons à ailerons soigneusement conçus pour tubes jetables de 11 à 13 mm de diamètre.
Spécification
Taille du bouchon de 11 à 13 mm
Type de produit Bouchon à ailettes
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PEBD
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Fit for Purpose Qualité certifiée