Learn More
Kartell™ Tube à essai en PTFE conique
Code produit 10727741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10727741 18 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10727741 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0140000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    31.22€ / 1 pièces
    Économisez 1.78€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
En PTFE pour une bonne résistance chimique, mécanique et thermique. Le tube à essai en PTFE conique Kartell™ est idéal pour une utilisation avec les contenus alimentaires.
  • Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
  • Résiste en continu à des températures pouvant atteindre 250°C
  • Résiste pendant des intervalles courts à des températures pouvant atteindre 300°C
  • Adapté aux denré
Spécification
Diamètre (métrique) 18 mm
FCR max. 25 000 x g max.
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau PTFE
Capacité (métrique) 18 mL
Forme Conique