Learn More
Kartell™ Tube à essai en PTFE cylindrique
Code produit 10634432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10634432 17 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634432 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    29.57€ / 1 pièces
    Économisez 1.43€
    4% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
En PTFE pour une bonne résistance chimique, mécanique et thermique. Le tube à essai en PTFE cylindrique Kartell™ est idéal pour une utilisation avec les contenus alimentaires.
  • Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
  • Résiste en continu à des températures pouvant atteindre 250°C
  • Résiste pendant des intervalles courts à des températures pouvant atteindre 300°C
  • Adapté aux denré
Spécification
Diamètre (métrique) 18 mm
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau PTFE
Capacité (métrique) 17 mL
Forme Cylindrique