Learn More
OHAUS™ Porte-tubes à essai
Code produit 15762639 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
13 tubes à essai de 22 à 25 mm
18 tubes à essai de 19 à 21 mm
20 tubes à essai de 15 à 18 mm
34 tubes à essai de 12 à 13 mm
4 tubes à essai de 26 à 29 mm
52 microtubes de 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15762639 4 tubes à essai de 26 à 29 mm 1 pièce
15732639 20 tubes à essai de 15 à 18 mm 1 pièce
15782629 52 microtubes de 0,5 ml 1 pièce
15742639 18 tubes à essai de 19 à 21 mm 1 pièce
15752639 13 tubes à essai de 22 à 25 mm 1 pièce
15722639 34 tubes à essai de 12 à 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15762639 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30€
    32.20€ / 1 pièces
    Économisez 12.10€
    27% de réduction
En stock
Mélange mains libres conçu pour s’adapter à l’agitateur vortex à usage intensif. S’attache facilement sur le dessus de l’agitateur avec une fixation magnétique.
  • À utiliser avec le mélangeur vortex à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 tubes à essai de 26 à 29 mm
Dimension du tube de 26 à 29 mm
Type de produit Insert en mousse
Matériau Mousse
Description Insert en mousse pour tubes de 26 à 29 mm (4)
À utiliser avec (équipement) Agitateur Vortex
Quantité d’emballage 1 de chaque