Learn More
Biochrom Support de tube à essai pour Ultrospec 7000/8000/9000
Alle ansehen Harvard Bioscience ProdukteBeschreibung
- Pour Ultrospec 7000/8000/9000
- Convient aux tubes de 10 à 24 mm de diamètre et jusqu'à 160 mm de hauteur.
- S’adapte à la plaque de base du compartiment d’échantillon standard
- Peut être modifié en quelques secondes
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (équipement) | Ultrospec 7000/8000/9000 |
| Type | Porte-tubes à essai |
| Diamètre (impériale) | 0,4 à 0,9 in |
| Diamètre (métrique) | de 10 à 24 mm |
| À utiliser avec (application) | Peut contenir des tubes à essai de 10 à 24 mm de diamètre x 160 mm de hauteur |
| Matériau | Fibre de carbone |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?