Learn More
Labconco™ Tube à essai/rack pour tubes à microcentrifuger : Accessoires pour lyophilisateur FreeZone™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Tube à essai rond/rack pour microtubes à centrifuger
- Peut contenir jusqu’à 104 tubes de 12 à 13 mm
- En acier inoxydable de type 304
- Comprend un fond et une plaque d'adaptation pour tubes à microcentrifuger (104).
- Idéal pour une utilisation avec des étagères rondes (chauffées ou non chauffées)
- Dimensions : 22,9 cm de diamètre x 2,5 cm de hauteur
Spécification
Spécification
| Type | Portoir pour tubes à essai |
| Capacité (métrique) | 104 tubes |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| À utiliser avec (équipement) | Étagères pour produits ronds (chauffées ou non chauffées) |
| Comprend | Rack en acier inoxydable et 1 plaque d’adaptation pour microtubes à centrifuger en acier inox |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Hauteur (impériale) | 2,5 in |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Poids à l’expédition (impériale) | 2,8 lb |
| Afficher plus |