Learn More
- Home
- Products
- Bains
- Accessoires pour bains
- Memmert™ Rack pour tubes à essai
Memmert™ Rack pour tubes à essai
Code produit 17512265 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie WTB35
Bains-marie WTB50
Capacité:
100 tubes à essai (4 rangées)
30 tubes à essai (2 rangées)
44 tubes à essai (2 rangées)
50 tubes à essai (2 rangées)
58 tubes à essai (2 rangées)
66 tubes à essai (2 rangées)
74 tubes à essai (2 rangées)
75 tubes à essai (3 rangées)
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
| Code produit | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Diamètre (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17512265 | Bains-marie WTB35 | 30 tubes à essai (2 rangées) | 32 mm | 1 pièce |
| 17502265 | Bains-marie WTB35 | 44 tubes à essai (2 rangées) | 21 mm | 1 pièce |
| 17592255 | Bains-marie WTB35 | 50 tubes à essai (2 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
| 17582255 | Bains-marie WTB35 | 58 tubes à essai (2 rangées) | 14,5 mm | 1 pièce |
| 17572255 | Bains-marie WTB35 | 66 tubes à essai (2 rangées) | 12 mm | 1 pièce |
| 17562255 | Bains-marie WTB35 | 74 tubes à essai (2 rangées) | 10 mm | 1 pièce |
| 17522265 | Bains-marie WTB35 | 75 tubes à essai (3 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
| 17532265 | Bains-marie WTB35 | 100 tubes à essai (4 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
| 17592265 | Bains-marie WTB50 | 30 tubes à essai (2 rangées) | 32 mm | 1 pièce |
| 17582265 | Bains-marie WTB50 | 44 tubes à essai (2 rangées) | 21 mm | 1 pièce |
| 17572265 | Bains-marie WTB50 | 50 tubes à essai (2 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
| 17562265 | Bains-marie WTB50 | 58 tubes à essai (2 rangées) | 14,5 mm | 1 pièce |
| 17552265 | Bains-marie WTB50 | 66 tubes à essai (2 rangées) | 12 mm | 1 pièce |
| 17542265 | Bains-marie WTB50 | 74 tubes à essai (2 rangées) | 10 mm | 1 pièce |
| 17502275 | Bains-marie WTB50 | 75 tubes à essai (3 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
| 17512275 | Bains-marie WTB50 | 100 tubes à essai (4 rangées) | 18 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17512265
Fournisseur
Memmert™
Code fournisseur
WTB35B50661
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires pour bain d’eau
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie WTB35 |
| Type | Rack pour tubes à essai |
| Capacité | 30 tubes à essai (2 rangées) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |