Learn More
Memmert™ Rack pour tubes à essai
Code produit 17592265 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie WTB35
Bains-marie WTB50
Capacité:
100 tubes à essai (4 rangées)
30 tubes à essai (2 rangées)
44 tubes à essai (2 rangées)
50 tubes à essai (2 rangées)
58 tubes à essai (2 rangées)
66 tubes à essai (2 rangées)
74 tubes à essai (2 rangées)
75 tubes à essai (3 rangées)
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité Diamètre (métrique) Conditionnement
17592265 Bains-marie WTB50 30 tubes à essai (2 rangées) 32 mm 1 pièce
17512265 Bains-marie WTB35 30 tubes à essai (2 rangées) 32 mm 1 pièce
17502265 Bains-marie WTB35 44 tubes à essai (2 rangées) 21 mm 1 pièce
17592255 Bains-marie WTB35 50 tubes à essai (2 rangées) 18 mm 1 pièce
17582255 Bains-marie WTB35 58 tubes à essai (2 rangées) 14,5 mm 1 pièce
17572255 Bains-marie WTB35 66 tubes à essai (2 rangées) 12 mm 1 pièce
17562255 Bains-marie WTB35 74 tubes à essai (2 rangées) 10 mm 1 pièce
17522265 Bains-marie WTB35 75 tubes à essai (3 rangées) 18 mm 1 pièce
17532265 Bains-marie WTB35 100 tubes à essai (4 rangées) 18 mm 1 pièce
17582265 Bains-marie WTB50 44 tubes à essai (2 rangées) 21 mm 1 pièce
17572265 Bains-marie WTB50 50 tubes à essai (2 rangées) 18 mm 1 pièce
17562265 Bains-marie WTB50 58 tubes à essai (2 rangées) 14,5 mm 1 pièce
17552265 Bains-marie WTB50 66 tubes à essai (2 rangées) 12 mm 1 pièce
17542265 Bains-marie WTB50 74 tubes à essai (2 rangées) 10 mm 1 pièce
17502275 Bains-marie WTB50 75 tubes à essai (3 rangées) 18 mm 1 pièce
17512275 Bains-marie WTB50 100 tubes à essai (4 rangées) 18 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17592265 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur WTB50B50661
Expédition estimée: 19-10-2026
Rack pour tubes à essai conçu pour une utilisation avec un bain d’eau Memmert™.
  • Accessoires pour bain d’eau
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains-marie WTB50
Type Rack pour tubes à essai
Capacité 30 tubes à essai (2 rangées)
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 32 mm