Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour bains à circulation chauffants Fisherbrand™
Code produit 17581916 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
102 tubes de 0,5 ml
14 tubes de 30 mm
23 tubes de 24 mm
36 tubes de 16 à 19 mm
65 tubes de 10 à 13 mm
75 tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17581916 14 tubes de 30 mm 1 pièce
17571916 23 tubes de 24 mm 1 pièce
17561916 36 tubes de 16 à 19 mm 1 pièce
17551916 65 tubes de 10 à 13 mm 1 pièce
17591916 75 tubes de 1,5 ml 1 pièce
17501926 102 tubes de 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17581916
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces portoirs pour tubes à essai peuvent accueillir une variété de tailles et de capacités de tubes.
  • Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Fisherbrand™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Capacité 14 tubes de 30 mm