Learn More
Labconco™ Support pour tubes à essai : FreeZone™ Accessoire de lyophilisation
Code produit 17839806 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étagères pour produits ronds (chauffées ou non chauffées)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
17839806 Étagères pour produits ronds (chauffées ou non chauffées)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839806 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7379000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.04€
    283.24€ / 1 pièces
    Économisez 28.80€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Support rond pour tubes à essai de 12-13 mm.
Support rond pour tubes à essai
  • Peut contenir jusqu’à 104 tubes de 12 à 13 mm
  • En acier inoxydable de type 304
  • Comprend le fond
  • Idéal pour une utilisation avec des étagères rondes (chauffées ou non chauffées)
  • Dimensions : 22,9 cm de diamètre x 2,5 cm de hauteur
Spécification
Type Portoir pour tubes à essai
Matériau Acier inoxydable (304)
À utiliser avec (équipement) Étagères pour produits ronds (chauffées ou non chauffées)
Comprend Rack en acier inoxydable
Largeur (impériale) 9 in
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.4 cm
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22.9 cm
Poids à l’expédition (impériale) 2.3 lb.
Poids (impériale) 1.3 lb.