Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai pour bains de 5 L
Code produit 17561906 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 tubes de 16 à 19 mm
30 tubes de 10 à 13 mm
35 tubes de 1,5 ml
44 tubes de 0,5 ml
5 tubes de 30 mm
Tubes de 24 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17561906 44 tubes de 0,5 ml 1 pièce
17541906 5 tubes de 30 mm 1 pièce
17521906 16 tubes de 16 à 19 mm 1 pièce
17531906 Tubes de 24 mm 1 pièce
17511906 30 tubes de 10 à 13 mm 1 pièce
17551906 35 tubes de 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17561906
Expédition estimée: 18-12-2026
Racks pour tubes à essai à utiliser avec les bains à circulation chauffants numérique de 5 L Fisherbrand™.
  • Stockage facile des tubes à essai utilisés avec les bains à circulation chauffants numériques de 5 L Fisherbrand™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Capacité 44 tubes de 0,5 ml