Learn More
Heidolph™ Agitateur/mélangeur Reax Control
Code produit. 10728401 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Orbite:
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10728401
Marque: Heidolph™ 5411100000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mélangeur/agitateur puissant fonctionne bien avec des milieux très visqueux. L’agitateur/mélangeur Heidolph™ Reax Control peut fonctionner en mode continu ou automatique.
  • La course vibratoire puissante de 5 mm donne les meilleurs résultats, même avec des milieux ou des solides de haute viscosité séparés de la solution, et donne rapidement une dispersion lisse et uniforme
  • Passez en mode continu, l’unité effectue un mouvement de vibration permanent
  • Passez en mode automatique, l’unité démarre une fois qu’un récipient est enfoncé sur la plaque et s’arrête automatiquement une fois que cette pression est relâchée
  • Résultats de mélange rapides et fiables grâce à des taux de fréquence de vibrations élevés pouvant atteindre 2 500 tr/min.
  • La plaque pour tubes à essai de diamètre 20 mm est incluse en standard. Le plateau pour tubes à essai pour flacons jusqu’à 50 mm de diamètre est disponible en option dans la section accessoires
  • Affichage analogique de la vitesse avec réglage précis du régime
  • Améliorez vos résultats grâce au contrôle électronique de la vitesse qui fournit une sortie à régime constant, même à très faible vitesse et charge changeante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 5 mm
Vitesse de rotation 0 à 2 500 tr/min
Alimentation électrique 5 W
Type de produit Shaker Mixer
Indice IP IP 22
Modes de fonctionnement Automatique, continu