Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pulvérisateurs pour tubes à essai
Code produit 11586904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Tube à essai et tête de pulvérisateur
Tube à essai pour tête
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11586904 Tube à essai et tête de pulvérisateur 1 pièce
11993531 Tube à essai pour tête 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11586904 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05470600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.10€
    57.04€ / 1 pièces
    Économisez 14.06€
    19% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pulvérisateur complet composé de : Un tube à essai et une tête de pulvérisateur (tubulure DURAN™)
  • Avec pince et poire en caoutchouc
  • Unité d’emballage : 1 pièce
Spécification
Capacité (métrique) 6 mL
Description Tube à essai et tête de pulvérisateur
Joint conique standard NS 14/23